주요 문서
902454
Sigma-Aldrich
Uridine-d13 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩160,269
10 MG
₩952,273
25 MG
₩1,744,481
₩160,269
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩160,269
10 MG
₩952,273
25 MG
₩1,744,481
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9D13N2Na2O15P3
Molecular Weight:
541.19
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.12
₩160,269
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
solution
농도
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+13
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C([2H])=C([2H])N1[C@@](O[C@]2([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP([2H]=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)([2H])[C@]([C@]2([2H])O[2H])([2H])O[2H])N(C1=O)[2H]
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)