주요 문서
489484
Sigma-Aldrich
Glycerol-2-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
1,2,3-Propanetriol-2-13C, 13C Labeled glycerol, Glycerin-2-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,159,130
₩1,159,130
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,159,130
About This Item
Linear Formula:
(HOCH2)213CHOH
CAS Number:
Molecular Weight:
93.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,159,130
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.275 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
OC[13CH](O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i3+1
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-LBPDFUHNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
320.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
160 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;