주요 문서
769010
Sigma-Aldrich
Krypton
Messer® CANGas, 99.99%
동의어(들):
Krypton gas
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Kr
CAS Number:
Molecular Weight:
83.80
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
설명
Filling mass: 43g
Filling volume: 12L
Quality Level
분석
99.99%
양식
gas
SMILES string
[Kr]
InChI
1S/Kr
InChI key
DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Krypton is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications of krypton include laser technology, lighting, and use as an insulating gas (e.g. for windows). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
추천 제품
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
법적 정보
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
부속물
제품 번호
설명
가격
조절기
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)