주요 문서
768979
Sigma-Aldrich
Ethane
Messer® CANGas, 99.95%
동의어(들):
Ethane gas
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
30.07
Beilstein:
1730716
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
gas
분석:
99.95%
vapor density
1.05 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
37.95 atm ( 21.1 °C)
설명
Filling mass: 17g
Filling volume: 12L
분석
99.95%
양식
gas
autoignition temp.
881 °F
expl. lim.
13 %
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
density
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
InChI key
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ethane gas is colourless, odourless, and narcotic. It is a liquefied gas that is lighter than air. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
추천 제품
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
법적 정보
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
관련 제품
제품 번호
설명
가격
부속물
제품 번호
설명
가격
조절기
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
-211.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-135 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)