주요 문서
769002
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide
Messer® CANgas, 99.995%
동의어(들):
Carbon dioxide gas
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CO2
CAS Number:
Molecular Weight:
44.01
Beilstein:
1900390
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor density
1.52 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
56.5 atm ( 20 °C)
설명
Filling mass: 24g
Filling volume: 12L
분석
99.995%
양식
gas
mp
−78.5 °C (lit.)
SMILES string
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
InChI key
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Carbon dioxide is a colourless, odourless, liquefied, and asphyxiating gas that is heavier than air. It is an active gas in CO2 lasers, a component in artificial biological atmospheres, and a solvent for supercritical fluid extraction and chromatography(SFE / SFC). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
추천 제품
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
법적 정보
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
관련 제품
제품 번호
설명
가격
부속물
제품 번호
설명
가격
조절기
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)