주요 문서
769088
Sigma-Aldrich
Hydrogen
Messer® CANgas, 99.999%
동의어(들):
Hydrogen gas
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H2
CAS Number:
Molecular Weight:
2.02
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor density
0.07 (21 °C, vs air)
Quality Level
설명
Filling mass: 1g
Filling volume: 12L
분석
99.999%
양식
gas
autoignition temp.
1060 °F
expl. lim.
74.2 %
bp
−252.8 °C (lit.)
mp
−259.2 °C (lit.)
SMILES string
[H]
InChI
1S/H2/h1H
InChI key
UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Hydrogen is a colourless, odourless, and flammable gas that is much lighter than air. It is used as a carrier gas in gas chromatography and as a fuel gas for flame ionization detectors (FID). Hydrogen is also a shielding gas and cooling gas in metallurgy and glass industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
추천 제품
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
법적 정보
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
부속물
제품 번호
설명
가격
조절기
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
<-238.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
< -150 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)