주요 문서
769096
Sigma-Aldrich
Air
synthetic, Messer® CANgas, 99.999%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor density
1 (vs air)
Quality Level
설명
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
분석
99.999%
양식
gas
품질
synthetic
bp
−189 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
This synthetic air is a colourless, odourless gas mixture of N2 and O2 with the same weight as air. Applications include gas chromatography with use as a zero gas or oxidizing gas for flame ionization detectors(FID). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
추천 제품
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
법적 정보
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
부속물
제품 번호
설명
가격
조절기
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)