주요 문서
603511
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylene-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
Ethynyl-13C2-trimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩930,349
1 G
₩2,522,580
₩930,349
재고 있음세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩930,349
1 G
₩2,522,580
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3Si13C≡13CH
CAS Number:
Molecular Weight:
100.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩930,349
재고 있음세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
95% (CP)
bp
53 °C
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1+1,5+1
InChI key
CWMFRHBXRUITQE-AEGZSVGQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-29.2 °F
Flash Point (°C)
-34 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1