주요 문서
724092
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
97%
동의어(들):
2-Chloro-4-iodo-3-methyl-pyridine, 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5ClIN
CAS Number:
Molecular Weight:
253.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
101-106 °C
SMILES string
Cc1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H5ClIN/c1-4-5(8)2-3-9-6(4)7/h2-3H,1H3
InChI key
WHCRABJNJRAJIP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)