주요 문서
731412
Sigma-Aldrich
6-Iodoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩109,823
₩109,823
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩109,823
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6IN
CAS Number:
Molecular Weight:
255.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩109,823
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
mp
86-90 °C
작용기
iodo
SMILES string
Ic1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6IN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
InChI key
WKTASELJZCIVBR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Room temperature CuI-catalyzed N-arylation using 2-pyridinyl β-ketones ligands
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)