주요 문서
433780
Sigma-Aldrich
1,3-Didecyl-2-methylimidazolium chloride
96%
동의어(들):
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazolium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩88,407
₩88,407
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩88,407
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H47ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
399.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩88,407
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
powder
mp
82 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCn1cc[n+](CCCCCCCCCC)c1C
InChI
1S/C24H47N2.ClH/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-25-22-23-26(24(25)3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2;/h22-23H,4-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GJYWPRKIEORZLX-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
1,3-Didecyl-2-methylimidazolium chloride can be used:
  • To prepare a new ionic liquid named 1,3-didecyl-2-methylimidazolium dicyanamide, which is applicable in the water/butan-1-ol separation process.[1]
  • To coat a graphene oxide and magnetite based nanocomposite applicable in the separation of hemin from serum samples.[2]
  • As a pore directing agent in the synthesis of mesoporous hectorites for drug delivery applications.[3]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Separation of water/butan-1-ol based on activity coefficients at infinite dilution in 1, 3-didecyl-2-methylimidazolium dicyanamide ionic liquid
Wlazlo M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 116, 316-322 (2018)
Mesoporous synthetic hectorites: A versatile layered host with drug delivery application
Joshi GV, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 142(2-3), 542-548 (2011)
Solid phase extraction of hemin from serum of breast cancer patients using an ionic liquid coated Fe3O4/graphene oxide nanocomposite, and its quantitation by using FAAS.
Farzin L, et al.
Microchimica Acta, 183(9), 2623-2631 (2016)