주요 문서
688746
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidine D-tartrate trihydrate
99%
동의어(들):
(2S,2′S)-2,2′-Bipyrrolidine (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩206,959
5 G
₩575,810
₩206,959
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩206,959
5 G
₩575,810
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16N2 · C4H6O6 · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
344.36
Beilstein:
5387052
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩206,959
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
99%
양식
crystals
광학 순도
ee: ≥99.5% (GC)
mp
117-118 °C (dec.) (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
O.O.O.O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1CNC(C1)C2CCCN2
InChI
1S/C8H16N2.C4H6O6.3H2O/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h7-10H,1-6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);3*1H2/t7-,8-;1-,2-;;;/m00.../s1
InChI key
XWLGYXKNZXAYBR-KVNOGXSSSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)