주요 문서
490458
Sigma-Aldrich
Sodium oxalate-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
Oxalic acid-13C2 sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩2,524,813
₩2,524,813
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩2,524,813
About This Item
Linear Formula:
Na213C2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
135.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩2,524,813
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
mp
250-270 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+2
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2/i1+1,2+1;;
InChI key
ZNCPFRVNHGOPAG-BQTCFENJSA-L
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)