주요 문서
700843
Sigma-Aldrich
(R)-Xyl-SDP
동의어(들):
(R)-(+)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1′-spirobiindane, (R)-(+)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C49H50P2
CAS Number:
Molecular Weight:
700.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +64.0, c = 1 in chloroform
반응 적합성
reagent type: ligand
mp
>300 °C
작용기
phosphine
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C49H50P2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)50(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)51(43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3
InChI key
AZSBNBQMIMQOPG-UHFFFAOYSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)