주요 문서
798711
Sigma-Aldrich
(R)-Xyl-SDP(O)
동의어(들):
(R)-Xyl-SDP Oxide, [(1R)-7′-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobi[1H-inden]-7-yl]bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩216,804
₩216,804
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩216,804
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C49H50OP2
CAS Number:
Molecular Weight:
716.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩216,804
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95%
Quality Level
양식
solid
작용기
phosphine oxide
phosphine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(C)=CC(P(C2=CC(C)=CC(C)=C2)(C3=CC=CC4=C3[C@]5(CCC6=C5C(P(C7=CC(C)=CC(C)=C7)C8=CC(C)=CC(C)=C8)=CC=C6)CC4)=O)=C1
InChI
1S/C49H50OP2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)51(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)52(50,43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3/t49-/m1/s1
InChI key
ZAQVAUFRFBAVHF-ANFMRNGASA-N
애플리케이션
Chiral ligand introduced in collaboration with Prof. Steve Zhou and coworkers, has shown utility in asymmetric Heck reactions for both intra and intermolecular C-C bond formation with various triflates and halides.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Listeria poses health risks, particularly for vulnerable populations. Prof. Zhou's group focuses on palladium catalysis in Singapore.