주요 문서
700754
Sigma-Aldrich
(R)-SDP
동의어(들):
(R)-(+)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene, (R)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-spirobiindane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩386,614
₩386,614
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩386,614
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H34P2
CAS Number:
Molecular Weight:
588.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩386,614
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
광학 활성
[α]22/D +184°, c = 1 in chloroform
반응 적합성
reagent type: ligand
mp
198-203 °C
작용기
phosphine
저장 온도
−20°C
SMILES string
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c2c(ccc1)CC[C@@]32CCc4c3c(ccc4)P(c6ccccc6)c5ccccc5
InChI
1S/C41H34P2/c1-5-17-33(18-6-1)42(34-19-7-2-8-20-34)37-25-13-15-31-27-29-41(39(31)37)30-28-32-16-14-26-38(40(32)41)43(35-21-9-3-10-22-35)36-23-11-4-12-24-36/h1-26H,27-30H2
InChI key
DKZNVWNOOLQCMJ-UHFFFAOYSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)