주요 문서
68090
Sigma-Aldrich
4-Methylnonane
≥98.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
142.28
Beilstein:
1718841
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.413
bp
163-166 °C (lit.)
density
0.73 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC(C)CCC
InChI
1S/C10H22/c1-4-6-7-9-10(3)8-5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI key
IALRSQMWHFKJJA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)