주요 문서
68170
Sigma-Aldrich
2-Methyloctane
≥99.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩281,257
₩281,257
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩281,257
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.26
Beilstein:
1696918
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩281,257
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.403
bp
140-144 °C (lit.)
density
0.714 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
ZUBZATZOEPUUQF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2