주요 문서
68070
Sigma-Aldrich
2-Methylnonane
≥98.5% (GC)
동의어(들):
2-Methylnonane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩416,962
₩416,962
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩416,962
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
142.28
Beilstein:
1696990
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩416,962
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.410
bp
166-169 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI key
SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
114.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)