주요 문서
41934
Supelco
7-Hydroxyflavone
analytical standard
동의어(들):
7-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 94258
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩159,152
₩159,152
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩159,152
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
238.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩159,152
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
245-247 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
InChI key
MQGPSCMMNJKMHQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant:
  • Acting as a biologically valuable acceptor in O-glycosidation reactions
  • Involved in synthesis of fully phosphorylated flavones for use as pancreatic cholesterol esterase inhibitors
  • For O-methylation with di-Me carbonate
  • Linked by a polymethylene chain for synthesis of α1-adrenoceptor antagonists
  • Involved in Baylis-Hillman reactions
  • Involved in phase-transfer catalyzed glucosylation for synthesis of glucosylated flavonoids
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)