주요 문서
668613
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(chloromethyl)-4-methylphenol
97%
동의어(들):
2,6-Bis(chloromethyl)-p-cresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩193,662
₩193,662
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩193,662
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10Cl2O
CAS Number:
Molecular Weight:
205.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩193,662
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
mp
76-83 °C
작용기
chloro
SMILES string
Cc1cc(CCl)c(O)c(CCl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2O/c1-6-2-7(4-10)9(12)8(3-6)5-11/h2-3,12H,4-5H2,1H3
InChI key
NUSAOAJCGJSAIU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)