주요 문서
729787
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate
97%
동의어(들):
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩70,543
₩70,543
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩70,543
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
218.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩70,543
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
58-63 °C
작용기
bromo
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(Br)c[nH]1
InChI
1S/C7H8BrNO2/c1-2-11-7(10)6-3-5(8)4-9-6/h3-4,9H,2H2,1H3
InChI key
ZNKYCJKUHXQUJQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)