주요 문서
646105
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromophenol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩52,577
10 G
₩476,137
₩52,577
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩52,577
10 G
₩476,137
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4Br2O
CAS Number:
Molecular Weight:
251.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩52,577
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
79-83 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Oc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
InChI key
PZFMWYNHJFZBPO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Shengnan You et al.
Soft matter, 13(18), 3334-3340 (2017-04-20)
Rod-coil molecules 1a, 1b and 2a, 2b, consisting of biphenyl and phenyl units connected by an acetylene bond as the rod segment and oligo(ethylene glycol) (OEG) as the coil segment, were synthesized and characterized. Molecules 1a and 1b incorporate a