주요 문서
643823
Sigma-Aldrich
HEPES-d18
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid-d18
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8D18N2O4S
Molecular Weight:
256.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
solid
기술
NMR: suitable
bio NMR: suitable
질량 이동
M+18
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,11D/hD
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-MMODJCGESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)