문서
486248
Sigma-Aldrich
Tris-d11 solution
1 M in D2O, 98 atom % D
동의어(들):
Tris(hydroxymethyl-d3)amino-d2-methane solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(DOCD2)3CND2
Molecular Weight:
132.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
농도
1 M in D2O
기술
NMR: suitable
bio NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.346
density
1.137 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+11
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Tris-d11 solution is the isotope-labeled analog of tris(hydroxymethyl)aminomethane. It is suitable for NMR and bio-NMR applications.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable