문서
612383
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate-1-d1
98 atom % D
동의어(들):
Dodecyl sulfate-1-d1 sodium salt, SDS-1-d1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)10CDHOSO3Na
Molecular Weight:
289.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
형태
solid
mp
204-207 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[Na+].[2H]C(CCCCCCCCCCC)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1/i12D;
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-MLIRVPSASA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable