주요 문서
553425
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4BrOCHF2
CAS Number:
Molecular Weight:
223.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
density
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4,7H
InChI key
ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
93.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)