주요 문서
549339
Sigma-Aldrich
Decyl chloroformate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩110,331
₩110,331
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩110,331
About This Item
Linear Formula:
ClCO2(CH2)9CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
220.74
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩110,331
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
226-227 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11(12)13/h2-10H2,1H3
InChI key
AZZCHVHSWUYCQA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Decyl chloroformate is an n-alkyl chloroformate derivative that can be prepared by reacting decyl alcohol with triphosgene.[1]
애플리케이션
Decyl chloroformate may be used in the preparation of (S)-(+)-N-decoxycarbonyl-leucine, a chiral surfactant.[1] It may also be used to synthesize decyl chloride via decarboxylation in the presence of dimethylformamide.[2]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Carbamate chiral surfactants for capillary electrophoresis.
Ding W and Fritz JS.
Journal of Chromatography A, 831(2), 311-320 (1999)
Dimethylformamide-catalyzed decarboxylation of alkyl chloroformates. A synthesis of primary alkyl chlorides.
Richter R and Tucker B.
The Journal of Organic Chemistry, 48(15), 2625-2627 (1983)