분석
97%
양식
solid
bp
83 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
작용기
isocyanate
SMILES string
O=C=Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7NO/c13-8-12-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H
InChI key
XIXJQNFTNSQTBT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3