주요 문서
516902
Sigma-Aldrich
4′,4′′′′-(1,4-Phenylene)bis(2,2′:6′,2′′-terpyridine)
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩144,029
₩144,029
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩144,029
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H24N6
CAS Number:
Molecular Weight:
540.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩144,029
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
mp
340 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2cc(cc(n2)-c3ccccn3)-c4ccc(cc4)-c5cc(nc(c5)-c6ccccn6)-c7ccccn7
InChI
1S/C36H24N6/c1-5-17-37-29(9-1)33-21-27(22-34(41-33)30-10-2-6-18-38-30)25-13-15-26(16-14-25)28-23-35(31-11-3-7-19-39-31)42-36(24-28)32-12-4-8-20-40-32/h1-24H
InChI key
NXMHYAQTBVTLRK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)