분석
98%
양식
powder
mp
191-193 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc2nc(-c3ccccn3)c(nc2cc1C)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H16N4/c1-13-11-17-18(12-14(13)2)24-20(16-8-4-6-10-22-16)19(23-17)15-7-3-5-9-21-15/h3-12H,1-2H3
InChI key
NACXMBPTPBZQHY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable