Quality Level
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
c1cc(nc(c1)-c2nc3ccccc3[nH]2)-c4nc5ccccc5[nH]4
InChI
1S/C19H13N5/c1-2-7-13-12(6-1)21-18(22-13)16-10-5-11-17(20-16)19-23-14-8-3-4-9-15(14)24-19/h1-11H,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
JBKICBDXAZNSKA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable