주요 문서
667811
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩137,330
500 MG
₩442,946
₩137,330
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩137,330
500 MG
₩442,946
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H36P2
CAS Number:
Molecular Weight:
506.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩137,330
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
mp
143-147 °C
작용기
phenyl
phosphine
SMILES string
C1C[C@@H](P(CCP2[C@H](CC[C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H36P2/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30/h1-20,31-34H,21-26H2/t31-,32-,33-,34-/m1/s1
InChI key
VHHAZLMVLLIMHT-YFRBGRBWSA-N
애플리케이션
(−)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane can be used:
  • As a chiral ligand in the 1,3-dipolar cycloaddition reaction of azomethyne yielded [70]fullerene enantiomers; catalyzed by silver.[1]
  • As a component of the catalytic system along with silver, which is used for the synthesis of fullerene hybrids.[2]
법적 정보
Sold in collaboration with Namena Corp. for research purposes only.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hierarchical Selectivity in Fullerenes: Site-, Regio-, Diastereo-, and Enantiocontrol of the 1, 3-Dipolar Cycloaddition to C70
Maroto EE, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(27), 6060-6064 (2011)
Stereodivergent-at-Metal Synthesis of [60] Fullerene Hybrids
Marco-Martinez J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 56(8), 2136-2139 (2017)