495557
Tetra-2-pyridinylpyrazine
97%
동의어(들):
2,3,5,6-Tetra(2-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetra(2′-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetra-2-pyridinylpyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(α-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(2-pyridinyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(2-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(2′-pyridyl)pyrazine, Tetra(2-pyridyl)pyrazine, Tetra-2′-pyridylpyrazine
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
97%
mp
292-294 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2nc(-c3ccccn3)c(nc2-c4ccccn4)-c5ccccn5
InChI
1S/C24H16N6/c1-5-13-25-17(9-1)21-22(18-10-2-6-14-26-18)30-24(20-12-4-8-16-28-20)23(29-21)19-11-3-7-15-27-19/h1-16H
InChI key
UOJZYBFRNITHCX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable