주요 문서
490423
Sigma-Aldrich
Oleic acid-1-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
283.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.4595 (lit.)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i18+1
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-OLLJCFGNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)