주요 문서
296457
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Caprylic acid-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩371,084
₩371,084
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩371,084
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)613CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
145.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩371,084
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.4284 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
density
0.910 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Octanoic-1-13C acid is an isotopic analogue of octanoic acid.
애플리케이션
Octanoic-1-13C acid is used to study the dehydrogenase of medium chain acyl-CoA using Resonance Raman (RR) study.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Y Nishina et al.
Journal of biochemistry, 111(6), 699-706 (1992-06-01)
Resonance Raman (RR) spectra of the complex of pig kidney medium-chain acyl-CoA dehydrogenase with acetoacetyl-CoA and of the purple complex formed upon the addition of octanoyl-CoA to the dehydrogenase were obtained. RR spectra were also measured for the complexes prepared