주요 문서
490369
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩2,795,310
₩2,795,310
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩2,795,310
About This Item
Linear Formula:
13C6H5NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
129.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩2,795,310
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
density
1.253 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
LQNUZADURLCDLV-IDEBNGHGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Blood
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)