주요 문서
488127
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-α-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
동의어(들):
13C Labeled benzaldehyde, Benzaldehyde-(carbonyl-13C), Bitter almond-(carbonyl-13C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩1,383,851
₩1,383,851
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩1,383,851
About This Item
Linear Formula:
C6H513CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
107.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,383,851
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[H][13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6+1
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-PTQBSOBMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
145.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62.8 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)