생물학적 소스
plant
Quality Level
Grade
technical grade
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
분석
90%
형태
liquid
semisolid
waxy solid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
density
0.887 g/mL at 25 °C
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
microbiology
작용기
oleic acid
지질 유형
unsaturated FAs
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
유전자 정보
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter