388505
Carbon-13C monoxide
≥99 atom % 13C, ≤6 atom % 18O
동의어(들):
13C Labeled carbon monoxide
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
≤6 atom % 18O
Quality Level
분석
99% (CP)
mp
−207 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[13C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1
InChI key
UGFAIRIUMAVXCW-OUBTZVSYSA-N
애플리케이션
포장
추천 제품
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Heart
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable