주요 문서
458775
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩166,156
₩166,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩166,156
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
233.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩166,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +97°, c = 1 in ethanol
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
mp
44-46 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
CCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI key
WHOBYFHKONUTMW-NSHDSACASA-N
애플리케이션
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)