주요 문서
298883
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩42,427
5 G
₩104,748
₩42,427
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩42,427
5 G
₩104,748
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
129.16
Beilstein:
3588198
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩42,427
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −18°, c = 6 in ethanol
광학 순도
ee: 98% (GLC)
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
InChI key
YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent employed as a chiral ligand in dirhodium(II) complexes[1] and as a chiral auxiliary in aldol addition reactions.[2] Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta.[3]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5107-5107 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 9968-9968 (1993)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)