주요 문서
298891
Sigma-Aldrich
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
동의어(들):
(4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩153,367
₩153,367
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩153,367
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
177.20
Beilstein:
1211705
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩153,367
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]18/D +168°, c = 2 in chloroform
광학 순도
ee: 98% (GLC)
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H]1NC(=O)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9-/m1/s1
InChI key
PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
애플리케이션
Evan′s chiral auxiliary (4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone reacts with carboxylic acids to produce corresponding acyl derivatives in the presence of a diisopropylcarbodiimide reagent.[1] It can also employed in the preparation of N-sulfinyloxazolidinone reagent (chiral sulfinyl transfer reagent), which reacts with nucleophiles such as Grignard reagents, enolates, and metalated amides to produce the chiral sulfoxides, sulfinate esters, and sulfonamides.[2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1744-1744 (1992)
Tetrahedron, 48, 7527-7527 (1992)
DIC-mediated coupling of carboxylic acids to (4R, 5S)-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Graham JM, et al.
Synthetic Communications, 30(7), 1221-1226 (2000)
Journal of the American Chemical Society, 115, 10742-10742 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2725-2725 (1993)