주요 문서
340529
Sigma-Aldrich
(4S,5R)-(−)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩100,485
₩100,485
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩100,485
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
177.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩100,485
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
광학 활성
[α]25/D −168°, c = 2 in chloroform
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
mp
121-123 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
C[C@@H]1NC(=O)O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9-/m0/s1
InChI key
PPIBJOQGAJBQDF-CBAPKCEASA-N
애플리케이션
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone may be used to synthesize (4S,5R)-N-tert-butyloxycarbonyl)-4-methyl-5-carboxy-2-oxazolidinone[1] and (+)-pumiliotoxin B.[2]
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a review, see Aldrichimica Acta.[3]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Antibody catalysis of peptidyl-prolyl cis-trans isomerization in the folding of RNase T1.
Ma L, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95(13), 7251-7256 (1998)
Efficient Total Syntheses of Pumiliotoxins A and B. Applications of Iodide-Promoted Iminium Ion- Alkyne Cyclizations in Alkaloid Construction.
Lin N-H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(38), 9062-9072 (1996)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)