주요 문서
300977
Sigma-Aldrich
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩82,418
25 G
₩265,829
₩82,418
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩82,418
25 G
₩265,829
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
177.20
Beilstein:
4782551
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩82,418
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
powder
광학 활성
[α]18/D +64°, c = 1 in chloroform
mp
88-90 °C
SMILES string
O=C1N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
InChI key
OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone may be used as a starting material in the synthesis of enantiopure carbocyclic nucleosides.[1] It may also be used as a chiral auxiliary in the enantioselective synthesis of (2R,2′S)-erythro-methylphenidate.[2]
Used in the synthesis of HIV protease inhibitors.[3]
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta.[4]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
An efficient asymmetric approach to carbocyclic nucleosides: asymmetric synthesis of 1592U89, a potent inhibitor of HIV reverse transcriptase.
Crimmins MT and King BW.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 4192-4193 (1996)
Synlett, 4, 679-683 (2004)
Enantioselective synthesis of (2S, 2' R)-erythro-methylphenidate.
Prashad M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(18), 3479-3482 (1999)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)