주요 문서
421073
Sigma-Aldrich
TYZOR® 131 organic titanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩56,231
₩56,231
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩56,231
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.22
₩56,231
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor pressure
583 mmHg ( 100 °C)
Quality Level
반응 적합성
core: titanium
reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.4120 (lit.)
density
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
법적 정보
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is formula Tyzor131
    1 답변
    1. This product is a trademarked item. The specific formulation is not published. However, information available in the product Safety Data Sheet indicates this product contains water, sodium chloride, and mixed titanium ortho ester complexes.