문서
388173
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) (triethanolaminato)isopropoxide solution
80 wt. % in isopropanol
동의어(들):
TYZOR® TE organic titanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H19NO4Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
253.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
viscous liquid
반응 적합성
core: titanium
reagent type: catalyst
농도
80 wt. % in isopropanol
density
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)[Ti]12OCCN(CCO1)CCO2
InChI
1S/C6H12NO3.C3H7.Ti/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;1-3-2;/h1-6H2;3H,1-2H3;/q-3;;+3
InChI key
RSUVVMHMKLWZQT-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
60.8 °F
Flash Point (°C)
16 °C