조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
| 사이즈/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|---|---|
10 g | 구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오. | ₩180,975 |
50 g | 구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오. | ₩484,257 |
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
TiO[CH3COCH=C(O-)CH3]2
CAS 번호:
Molecular Weight:
262.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-861-9
NACRES:
NA.23
Quality Segment
assay
90%
form
powder
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
SMILES string
CC1=O[Ti+2](O=C2C)(O=C(C)[CH-]2)(O=C(C)[CH-]1)(=C)=O
InChI
1S/2C5H7O2.CH2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3H,1-2H3;1H2;;/q2*-1;;;+2
InChI key
NAAKJXQNTVILFO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
이 품목 | |||
|---|---|---|---|
| description 90% | description nanopowder, 21 nm primary particle size (TEM), ≥99.5% trace metals basis | description ReagentPlus®, ≥99% | description puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5% |
| form powder | form nanopowder | form nanoparticles | form powder |
| assay 90% | assay ≥99.5% trace metals basis | assay ≥99% | assay 99.0-100.5% (calc. on dry substance), 99-100.5%, 98.0-100.5% |
| reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: titanium | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
저장 등급
11 - Combustible Solids
무슨 일이 일어나고 있는 걸까?
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves