주요 문서
446289
Sigma-Aldrich
Trichloro(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩447,615
₩447,615
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩447,615
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15Cl3Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
289.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩447,615
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
반응 적합성
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Ti](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Ti/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
QCEOZLISXJGWSW-UHFFFAOYSA-K
애플리케이션
Catalyst for:
  • Transesterification reactions
  • Styrene polymerization
  • Piano-stool catalyst
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)