주요 문서
369632
Sigma-Aldrich
Trifluoromethanesulfonic acid-d
98 atom % D
동의어(들):
Deuterotrifluormethansulfonic acid, Triflic acid-D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩79,982
5 G
₩252,025
10 G
₩419,398
₩79,982
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩79,982
5 G
₩252,025
10 G
₩419,398
About This Item
Linear Formula:
CF3SO3D
CAS Number:
Molecular Weight:
151.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩79,982
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
양식
liquid
bp
162 °C (lit.)
density
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)/i/hD
InChI key
ITMCEJHCFYSIIV-DYCDLGHISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)